Key Documents
29557-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
Synonyma:
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
parameter
0-100 psi
General description
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)