29434-U
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, amber glass vial, clear polyethylene cap
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Doporučené produkty
material
amber glass vial
clear polyethylene cap
feature
closure type polyethylene cap (starburst interior)
packaging
pkg of 250 ea
O.D. × H × I.D.
8 mm × 40 mm × 6 mm
volume
1 mL
fitting
plug for 8 mm
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)