Přejít k obsahu
27078
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425
application(s)
general analytical
General description
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. They are varied in sizes, though 2 mL vials are more commonly used. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Application
Clear glass, screw top vials with hole-cap PTFE/silicone septa may be used, to contain plant tissue in an experimental study done in order to identify major volatiles emanating from chestnut reproductive plant tissue.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)