Hlavní dokumenty
29321-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
septum thickness
1.5 mm
fitting
thread for 9 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)