Hlavní dokumenty
I-028
Supelco
Interference Mix 6
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
Synonyma:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
form
liquid
composition
Amlodipine besylate, 5 μg/mL (as free base)
Atorvastatin calcium salt, 100 μg/mL (as free base)
Azithromycin dihydrate, 100 μg/mL (as free base)
Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 100 μg/mL (as free base)
Cetirizine dihydrochloride, 50 μg/mL (as free base)
Dimenhydrinate, 100 μg/mL
Lisinopril dihydrate, 100 μg/mL (as free base)
Loratadine, 100 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
5-100 μg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs amlodipine, atorvastatin, cetirizine, azithromycin, bupivacaine, dimenhydrinate, lisinopril, and loratidine. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)