29319-U
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/silicone septum
dark blue polypropylene cap
feature
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
septum thickness
1.5 mm
fitting
thread for 9 mm
Související kategorie
replacement part
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)