28884-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
ASTM® D6526
parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
313
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
application(s)
chemicals and industrial polymers
column type
capillary highly polar
General description
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protokoly
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Související obsah
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Plynová chromatografie odděluje těkavé sloučeniny v plynné fázi a používá se v různých průmyslových odvětvích ke kontrole kvality.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.