Přejít k obsahu
29883-U
SLB®-IL111i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41115710
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
fused silica
Quality Segment
agency
Standard Method 6040D, meets requirements for USP G27 and G36, suitable for EPA 1613
analyte chemical class(es)
terpenes
parameter
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
313
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase, SLB IL111I
column type
capillary extremely polar
General description
Application: The selectivity of SLB-IL111i is most orthogonal to non-polar and intermediate polar phases, resulting in very unique elution patterns. Maximum temperature of 260 °C is very impressive for such an extremely polar column. Great choice for separation of polarizable analytes (contain double and/or triple C-C bonds) from neutral analytes. Also a good GCxGC column choice.
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Legal Information
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SLB®-IL111i Capillary GC Column
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)