28522-U
ATIS Purge and Trap/Humidifier Module
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Doporučené produkty
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
A separate module is available that will allow you to purge aqueous samples onto an adsorbent tube at ambient temperatures. This module can also be used to generate a dynamic humidified stream of the carrier gas for spiking calibration standards. The purge and trap module includes purge and trap glassware, and a separate flow controller that allows the user to set a separate purge (wet) flow rate independently of the dry flow rate. The purge and trap module accepts standard 22mL threaded vials to simplify your sample prep.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.