28149-U
Battery Pack for MSA Elf Escort Sampling Pump
About This Item
Doporučené produkty
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
industrial hygiene
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)