28047-U
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
application(s)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
column type
capillary non-polar
General description
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.