Hlavní dokumenty
27369-U
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
white PTFE/silicone
packaging
pkg of 1000 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
11 mm
diam. × thickness
11 mm × 0.075 in.
compatibility
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)