24881
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
red PTFE/white silicone (with slit)
packaging
pkg of 1000 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
8 mm
diam. × thickness
8 mm × 1.5 mm
compatibility
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)