Merck
27018
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap, pre-assembled
packaging
pkg of 100 ea
septum thickness
1.5 mm
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 4 mL vial
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)