22066
Swagelok® Connector to Male NPT
brass, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Synonyma:
Swagelok® 200-1-4,BRASS CONNECTOR 1/8TX1/4P PK2
About This Item
Doporučené produkty
material
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
200-1-4
fitting
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Související kategorie
General description
Nuts and ferrules included.
Legal Information
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)