Přeskočit na
22020-U
SWAGELOK® Tee
SWAGELOK® 200-3, brass, 1/8 in. SWAGELOK
Akční nabídka
Synonyma:
Swagelok® 200-3,BRASS TEE 1/8" EA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
877,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
32035302
877,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
brass
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Nuts and ferrules included.
Application
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Tee
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)