20279
Supelpak™-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 100 g
Synonyma:
XAD®-2
About This Item
Doporučené produkty
agency
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
description
purified XAD-2
form
beads (small)
packaging
jar of 100 g
parameter
200 °C max. temp.
technique(s)
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
surface area
~300 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
density
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
application(s)
environmental
separation technique
reversed phase
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Nízkotlaká kapalinová chromatografie (LPLC) pracuje při nízkých tlacích, přičemž mobilní fáze se na kolonu přivádí pomocí čerpadla.