Merck
XAD16
Amberlite XAD16N polymeric adsorbent
20-60 mesh
Synonyma:
XAD16N
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Amberlite XAD16N, 20-60 mesh
form
beads
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
800 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
pore size
~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
SMILES string
[n]1(c(ccc1)CN2CCOCC2)C
InChI
1S/C10H16N2O/c1-11-4-2-3-10(11)9-12-5-7-13-8-6-12/h2-4H,5-9H2,1H3
InChI key
ZPPCOAPTXYJLTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
Application
Hydrophobic compounds up to 40,000 MW; antibiotics; pharmaceutical manufacturing; surfactants; bitters; separation of large organic molecules (especially proteins). More efficient than XAD2.
Other Notes
Hydrophobic polyaromatic resin
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)