14056-U
Supelpak™-2SVM polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 500g
Synonyma:
stopcock (2-way), luer lock, polycarbonate/acetal
About This Item
Doporučené produkty
product name
Supelpak™-2SVM, pkg of 500 g
agency
suitable for EPA OTM-45
form
beads
packaging
pkg of 500 g
technique(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
surface area
~300 m2/g
matrix
Styrene-Divinyl-benzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
application(s)
environmental
separation technique
reversed phase
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Nízkotlaká kapalinová chromatografie (LPLC) pracuje při nízkých tlacích, přičemž mobilní fáze se na kolonu přivádí pomocí čerpadla.