Hlavní dokumenty
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103911
NACRES:
NB.22
feature
Holds 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1463
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)