Z653292
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
UNSPSC Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Doporučené produkty
feature
Holds 15 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1462-A
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 1617, 1619 (rotors)
Související kategorie
General description
- compatible with rotors 1617 (Z665614), 1619 (Z657972) and 1717 (Z720151)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
required but not provided
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)