Přeskočit na
Z654736
Hettich® Universal 320/320R centrifuge
UNIVERSAL 320R, AC/DC input 240 V AC
Synonyma:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
O této položce
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Hettich 1406
Parameter:
temp. range at -20-40 °C, 16000 rpm, 24900 rpm
Feature:
CE compliant, cooling, refrigerated
Chcete-li zadat dotaz na tento produkt Z654736, obraťte se na příslušnou místní kancelář společnosti Merck nebo na jejího prodejce. Obraťte se na technický servis
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
AC/DC input
, EuroPlug, , UK plug, 200 - 240 V AC, Schuko plug
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
manufacturer/tradename
Hettich 1406
parameter
temp. range at -20-40 °C, 16000 rpm, 24900 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
346 mm (13.5 in.) × 401 mm (15.75 in.) × 695 mm (27.25 in.)
weight
52 kg (114.5 lb)
General description
  • Standard capacity universal benchtop centrifuge
  • Available in non-refrigerated (320) and refrigerated (320R) versions
  • Capacity: 4 x 200 mL (Swing-out)/6x94 mL
  • Max RPM/RCF: 15,000/21,382 (fixed angle)
  • Temperature Range (320R): -20°C to +4°C
  • Noise dampening technology
  • Push button open and close lid with drop protection
  • 10 user defined settings
  • CE Compliant
Speciality applications available:
  • Cytology up to 8 slide carriers
  • Microtiter and deep well plates
Note: The UNIVERSAL 320 centrifuge offers excellent performance and a comprehensive range of accessories for virtually any clinical or research application. In addition, since the UNIVERSAL 320/320R centrifuge can be used for both standard and specialized applications, they are not only versatile but cost-saving as well as space saving with respect to laboratory space.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
Packaging
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)