Merck
Z724297
Hettich® fixed angle rotor, 12 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
Synonyma:
Hettich® centrifuge rotors
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 1615
Compatibility:
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Parameter:
16,582 max. RCF
Feature:
to hold 12 x 15 ml tubes
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
to hold 12 x 15 ml tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1615
parameter
16,582 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)