Z652156
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
About This Item
UNSPSC Code:
41103900
NACRES:
NB.22
Doporučené produkty
feature
RCF 17,749
capacity 30 × 0.5 mL
lid
manufacturer/tradename
Hettich 2430-B
technique(s)
centrifugation: suitable
General description
Lid E2040 (Z652172) included with rotor
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
required but not provided
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)