Přeskočit na
Z652091
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200, AC/DC input 240 V AC
Synonyma:
centrifuge hettich, micro centrifuge
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Hettich 2400
Parameter:
15000 rpm, 21382 rpm
Feature:
CE compliant, cooling: no
Chcete-li zadat dotaz na tento produkt Z652091, obraťte se na příslušnou místní kancelář společnosti Merck nebo na jejího prodejce. Obraťte se na technický servis
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
AC/DC input
, Schuko plug, , UK plug, 200 - 240 V AC, EuroPlug
feature
CE compliant, cooling: no
manufacturer/tradename
Hettich 2400
parameter
15000 rpm, 21382 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
weight
11.5 kg (25.25 lb)
General description
Note: The MIKRO 200 microliter centrifuges are not only fast, but the MIKRO 200R refrigerates quickly: down to + 4°C in 10-15 minutes with the Fast Cool function. Highly reliable refrigeration ensures that even thermosensitive samples are centrifuged gently. Rotors sold separately.
Rotors and other centrifuge accessories are sold separately.
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
rotors are ordered separately
Packaging
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z652113Z724173Z654736
feature
CE compliant, cooling: no
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
parameter
15000 rpm, 21382 rpm
parameter
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
parameter
temp. range at -20-40 °C, 18000 rpm, 31514 rpm
parameter
temp. range at -20-40 °C, 16000 rpm, 24900 rpm
AC/DC input
, Schuko plug, 200 - 240 V AC, EuroPlug, , UK plug
AC/DC input
, EuroPlug, , Schuko plug, , UK plug
AC/DC input
, Schuko plug, , UK plug
AC/DC input
, EuroPlug, , UK plug, 200 - 240 V AC, Schuko plug
weight
11.5 kg (25.25 lb)
weight
28 kg (61.75 lb)
weight
42 kg (92.5 lb)
weight
52 kg (114.5 lb)
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 281 mm (11 in.) × 547 mm (21.5 in.)
H × W × D
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 650 mm (25.5 in.)
H × W × D
346 mm (13.5 in.) × 401 mm (15.75 in.) × 695 mm (27.25 in.)
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)