Z334448
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
white
About This Item
Doporučené produkty
material
polypropylene
white
feature
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
manufacturer/tradename
BRAND 4341050
parameter
−20-+90 °C temperature
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
tube diam.
11 mm
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)