Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
U3635
Universal Antibody Dilution Buffer
Vybrat velikost
Vybrat velikost
About This Item
Doporučené produkty
pH
7.3-7.5
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are the Universal Antibody Dilution Buffers, Products U3635 and U3510, to be used?
1 answer-
The dilution buffer can be used with either primary or secondary antibodies. It is "ready-to-use"; that is, the dilution buffer itself does not need to be further diluted before use.Dilute the antibody as recommended in the antibody manufacturer's protocol. Generally, antibodies that have been diluted with Product U3635/U3510 can be stored refrigerated at 2-8°C for several weeks.