T3577
Tolperisone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyma:
Menopatol, 2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidyl)propan-1-one hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChI key
ZBUVYROEHQQAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.