SML3278
AC-262536
≥95% (HPLC)
Synonyma:
154BG31, 4-(3-endo-Hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl)naphthalene-1-carbonitrile, 4-[(3-endo)-3-Hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-naphthalenecarbonitrile, AC 262536, AC262536
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)