Merck
C4790
Carbenoxolone disodium salt
≥98%
Synonyma:
3β-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid 3-hemisuccinate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C34H48O7Na2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
614.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
231-044-0
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](OC(=O)CCC(O)=O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C34H50O7.2Na/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6;;/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40);;/q;2*+1/p-2/t21-,23?,24-,27+,30+,31?,32-,33+,34+;;/m0../s1
InChI key
BQENDLAVTKRQMS-FDPMUVMVSA-L
General description
Carbenoxolone disodium is a water soluble disodium salt of glycyrrhetinic acid hemisuccinate. It acts as an efficient promoter for the nasal absorption of insulin.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)