SML2643
ML365
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-Methoxy-N-[3-[(3-methylbenzoyl)amino]phenyl]benzamide, ML 365, ML365
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2cc(ccc2)NC(=O)c3cc(ccc3)C)C(=O)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C22H20N2O3/c1-15-7-5-8-16(13-15)21(25)23-17-9-6-10-18(14-17)24-22(26)19-11-3-4-12-20(19)27-2/h3-14H,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)
InChI key
UTAJHKSGYJSZBR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)