Přeskočit na
75351
Oligomycin A
≥99% (HPLC)
Oligomycin A
Synonyma:
MCH 32
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C45H74O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
791.06
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-437-3
Beilstein/REAXYS Number:
5702132
MDL number:
10 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1CCC2OC3(CC[C@@H](C)C(C[C@H](C)O)O3)[C@H](C)C(OC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C\C=C\C=C\1)[C@H]2C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15+,21-18+/t25-,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32+,33-,34?,35?,36?,38+,40-,41?,42-,44+,45?/m1/s1
InChI key
MNULEGDCPYONBU-VVXVDZGXSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Oligomycin was used to inhibit sucrose synthesis and 14C translocation in sunflower leaves, to study antibiotic resistance, and to study carotid chemoreceptor responses to O2 and CO2 in the cat. Inhibits the growth of Rhodotorula glutinis, Aspergillus niger and other molds.[1]
Biochem/physiol Actions
Oligomycin blocks oxidative phosphorylation and the electron transport chain by inhibiting membrane bound mitochondrial ATP synthase (ATPase) and proton channel (pump, FO subunit) blocker.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Keep in a dry place.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
O487649545559983
Josamycin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
59983
Josamycin
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oligomycin A
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
75351-5MG04061835541751
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. For how long does the product remain stable once dissolved, aliquoted and stored at -20°C?
    1 answer
    1. Storage of stock solutions at -20°C is stable for 1 month.
      Helpful?
  4. Does this product contain thimerosal or any mercury-containing preservatives?
    1 answer
    1. This is a pure product, not containing any preservative or thimerosal.
      Helpful?
  5. What's it's solubility in dmso
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in DMSO, however other Oligomycin products have been found to be soluble at in DMSO at 50 mg/ml.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review