SML2565
MLS6585
≥98% (HPLC)
Synonyma:
CID 2886111, N-(6-tert-butyl-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)pyridine-4-carboxamide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3ccncc3)C(=O)N)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O2S/c1-19(2,3)12-4-5-13-14(10-12)25-18(15(13)16(20)23)22-17(24)11-6-8-21-9-7-11/h6-9,12H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,20,23)(H,22,24)
InChI key
IMEICQDRTCGLFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)