SML2495
MLS1082
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-Cyclohexyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray-brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(C3CCCCC3)N(C4=CC=CC=C4)C2=O)N(C)C5=CC=CC=C51
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)