SML2524
Fexinidazole
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-methyl-2-[[4-(methylthio)phenoxy]methyl]-5-nitro-1H-imidazole, HOE 239
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(COC2=CC=C(SC)C=C2)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
MIWWSGDADVMLTG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)