SML2496
D-I03
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-(2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-methylquinolin-6-yl)thiourea, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-N′-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-4-methyl-6-quinolinyl]-thiourea
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(NCCN(CC)CC)NC1=CC2=C(C=C1)N=C(N3CCN(CC)CC3)C=C2C
InChI
1S/C23H36N6S/c1-5-27(6-2)11-10-24-23(30)25-19-8-9-21-20(17-19)18(4)16-22(26-21)29-14-12-28(7-3)13-15-29/h8-9,16-17H,5-7,10-15H2,1-4H3,(H2,24,25,30)
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)