SML2122
ELND006
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-4-Cyclopropyl-7,8-difluoro-5-(4-(trifluoromethyl)phenylsulfonyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]quinoline
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -125 to -140°, c = 0.5 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)