Merck
58924
(−)-Isolongifolene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyma:
(1R)-2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.01.6]undec-5-ene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H24
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-494-2
Beilstein/REAXYS Number:
2207559
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
refractive index
n20/D 1.499
bp
255-256 °C
density
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
InChI key
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
General description
(-)-Isolongifolene is a sesquiterpene that can be found in pine cone and Japanese cedar essential oils.
Application
(-)-Isolongifolene may be used in the preparation of (-)-isolongifolenone, a potent insect repellent.
Other Notes
This (-)-isolongifolene has an enantiomeric purity of 93%; it is thus the highest purity material ever offered commercially; the double bond can be epoxidized
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)