GF42912479
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm, condition crystal
Synonyma:
ST313120
About This Item
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 429-124-79
size
150 × 150 mm
thickness
1.2 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)