SML2018
GSK4027
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-Bromo-2-methyl-5-(((3R,5R)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)-amino)pyridazin-3(2H)-one, 4-Bromo-2-methyl-5-[[(3R,5R)-1-methyl-5-phenyl-3-piperidinyl]amino]-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c