Hlavní dokumenty
SML2024
Sigma-Aldrich
GSK4028
≥97% (HPLC)
Synonyma:
(S,S)-32, 4-Bromo-2-methyl-5-(((3S,5S)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)amino)pyridazin-3(2H)-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H21BrN4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
377.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C[C@@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
GSK4028 is an enantiomeric negative control for PCAF/GCN5 bromodomain inhibitor GSK4027.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3