SML1254
R547
≥98% (HPLC)
Synonyma:
Ro 4584820, [4-Amino-2-(1-methanesulfonylpiperidin-4-ylamino)pyrimidin-5-yl](2,3-difluoro-6-methoxyphenyl)methanone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(NC2CCN(S(=O)(C)=O)CC2)=NC=C1C(C3=C(OC)C=CC(F)=C3F)=O
InChI
1S/C18H21F2N5O4S/c1-29-13-4-3-12(19)15(20)14(13)16(26)11-9-22-18(24-17(11)21)23-10-5-7-25(8-6-10)30(2,27)28/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24)
InChI key
JRNJNYBQQYBCLE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK1(983) , CDK2(1017) , CDK4(1019)
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)