Merck
47619
Fmoc-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyma:
Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H25NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
383.44
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
276-260-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3632013
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fmoc-Ser(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-N
Application
Fmoc-Ser(tBu)-OH is an N-terminal protected reagent used in the peptide synthesis. Some of the reported examples are:
  • Total synthesis of an antibiotic, daptomycin, by cyclization via a chemoselective serine ligation.
  • Preparation of MUC1, a T-cell helper peptide, using iterative pentafluorophenyl ester-mediated fragment condensations.
  • Linear solid-phase peptide synthesis of ubiquitin and diubiquitin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ser(tBu)-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)