Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 050,00 Kč |
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 100,00 Kč 13 685,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H12Cl2N4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
415.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
4 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
RU.521, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c2nc([nH]c2ccc1Cl)[n]3nc(c(c3O)C4OC(=O)c5c4cccc5)C
InChI
1S/C19H12Cl2N4O3/c1-8-13(16-9-4-2-3-5-10(9)18(27)28-16)17(26)25(24-8)19-22-12-7-6-11(20)14(21)15(12)23-19/h2-7,16,26H,1H3,(H,22,23)
InChI key
VIQXILLOJLATEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RU.521 (RU320521) is a potent and selective inhibitor of cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) that suppresses the chronically elevated levels of type I interferon in primary macrophages from Trex1 null mice. Ru.521 binds to the CGAS catalytic pocket and inhibits dsDNA-induced cGAS-mediated interferon upregulation.
RU.521 helps to understand the biological functions of cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate (cyclic GMP-AMP) synthase. It can act as a molecular scaffold for developing future autoimmune therapies.[1] RU.521 can also inhibit the inflammatory cytokine expression induced by Aspergillus fumigatus.[2]
potent and selective inhibitor of cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?