SML0006
CK-666
≥98% (HPLC), powder, Arp2/3 comple inhibitor
Synonyma:
2-Fluoro-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-benzamide, CK 666, CK-0944666
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
CK-666, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3ccccc3F
InChI
1S/C18H17FN2O/c1-12-13(14-6-3-5-9-17(14)21-12)10-11-20-18(22)15-7-2-4-8-16(15)19/h2-9,21H,10-11H2,1H3,(H,20,22)
InChI key
UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)