Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
2 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 490,00 Kč |
10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 050,00 Kč |
50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 800,00 Kč |
O této položce
1 490,00 Kč
Název produktu
Nocodazole, ≥99% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
300 °C (dec.)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChI key
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TUBB(203068)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form DMSO solution | form powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating), H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: ≥12 mg/mL |
| mp 300 °C (dec.) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nocodazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?