Přejít k obsahu
182517
Inactive control, CK-689
≥95% (HPLC), Arp2/3 Complex Inhibitor, solid
Synonyma:
Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689, N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)-2-methoxy-acetamide, CK-1828689
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H16N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
232.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689, The Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689, also referenced under CAS 170930-46-8, controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable indolyl-methoxyacetamide that exhibits no Arp2/3 inhibitory activity and serves as an inactive control for CK-666 (Cat. No. 182515) in both cell-based and cell-free experiments.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Nolen, B.J., et al. 2009. Nature460, 1031.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)