Hlavní dokumenty
SMB00546
Sigma-Aldrich
Emodin 8-glucoside
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyma:
1,6-dihydroxy-3-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,10-dione, Anthraglycoside B, Emodin 8-β-D-Glucopyranoside, Emodin glucoside B
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20O10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
432.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(O)C=C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
HSWIRQIYASIOBE-JNHRPPPUSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Application
glucoside metabolite of Emodin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Polydatin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
15721
Polydatin