Hlavní dokumenty
SMB00278
Sigma-Aldrich
Plumeride p-coumarate
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H32O14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
616.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1C=C[C@]34OC(=O)C(=C4)[C@H](C)OC(=O)\C=C\c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C30H32O14/c1-14(41-21(33)8-5-15-3-6-16(32)7-4-15)18-11-30(44-27(18)38)10-9-17-19(26(37)39-2)13-40-28(22(17)30)43-29-25(36)24(35)23(34)20(12-31)42-29/h3-11,13-14,17,20,22-25,28-29,31-32,34-36H,12H2,1-2H3/b8-5+/t14-,17+,20+,22+,23+,24-,25+,28-,29-,30+/m0/s1
Inchi Key
WBCMGDNFDRNGGZ-DEYYTONKSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)