Merck
128708
trans-Ferulic acid
99%
Synonyma:
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-679-7
Beilstein/REAXYS Number:
1570363
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder, powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder, powder and chunks
mp
168-172 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Application
trans-Ferulic acid was used for esterification of methacrylated dextran. It was also used to study the effect of oral administration of trans-ferulic acid to c57BL mice on ethanol-induced liver injury. Furthermore, it has been used in the synthesis of new biocompatible antioxidant polymers linking trans-ferulic acid.
Biochem/physiol Actions
Hydroxycinnamic acid found in plant-based foods. Antioxidant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Ferulic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)